Principaux documents
508896
Supelco
Flacon à sertir en verre clair de 1 mL, fond conique, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, conical bottom, closure type, crimp top vial, pkg of 125 ea
Synonyme(s) :
Flacons (vials) pour carrousel Waters® à 96 positions, 8 × 40 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
clear glass vial
conical bottom
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 125 ea
Fabricant/nom de marque
Chromacol 1-CWV
D.E.
8 mm
Diam. × H
8 mm × 40 mm
Volume
1 mL
Raccords
plug for 8 mm
Informations légales
Waters is a registered trademark of Waters