29320-U
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/silicone septum (with slit), dark blue polypropylene cap
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/silicone septum (with slit)
dark blue polypropylene cap
Caractéristiques
closure type blue polypropylene hole cap (bonded septa)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Épaisseur du septum
1.5 mm
Raccords
thread for 9 mm
Catégories apparentées
Description générale
Pièce de rechange
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)