Principaux documents
508888
Supelco
Flacons (vials) à sertir en verre transparent de 1,2 ml, fond plat, 8 × 40 mm
volume 1.2 mL, closure type, crimp top vial, clear glass vial, pkg of 125 ea
Synonyme(s) :
Flacons (vials) pour carrousel Waters® à 96 positions, 8 × 40 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 125 ea
Fabricant/nom de marque
Chromacol 1.2CWV
D.E.
8 mm
Diam. × H
8 mm × 40 mm
Volume
1.2 mL
Raccords
plug for 8 mm
Description générale
Crimp top vials (Clear glass, volume 1.2 mL, flat bottom, 8 x 40 mm) provide the best seal of any vials. They also have a large opening finish (6.0 mm). They are available with and without marking spots on the vial.
Informations légales
Waters is a registered trademark of Waters