Principaux documents
22298-U
Aiguilles pour seringue d'échantillonnage de précision
volume 25-10000 μL, for use with VICI Series A-2, C, D, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.0 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Synonyme(s) :
AIGUILLE CONIQUE DE REMPLACEMENT A-2, C, D BOÎTE DE 3
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Description
A-2, C, D
Caractéristiques
point style Beveled point, open end (25-100 μL)
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
VICI 943050
Aiguille, L × D.E. × D.I.
2.0 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Volume
25-10000 μL
Compatibilité
for use with VICI Series A-2, C, D