PHR2874
Isoflurane
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000858
traceable to USP 1349003
Famille d'API
isoflurane
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1.2 mL
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(Cl)OC(F)F
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
Clé InChI
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable