Principaux documents
26271
Aiguilles SGE pour seringues Luer-Lok
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 5
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
NLL-5/23H
Caractéristiques
point style 5
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 39803
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
Raccords
luer lock
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)