Principaux documents
T9549
Sigma-Aldrich
Thrombine from bovine plasma
powder, suitable for cell culture, ≥1,500 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Synonyme(s) :
Facteur IIa
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Forme
powder
Activité spécifique
≥1,500 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Poids mol.
heavy chain ~31 kDa
light chain ~6 kDa
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... F2(280685)
Description générale
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects.
Application
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to assess an expression and purification system for the biosynthesis of adenosine receptor peptides for biophysical and structural characterization. [1]
Actions biochimiques/physiologiques
Sérine protéase qui clive sélectivement les liaisons Arg-Gly du fibrinogène pour former la fibrine et les fibrinopeptides A et B.
Définition de l'unité
Activity is expressed in NIH units, and is measured by direct comparison to an NIH thrombin reference standard.
Reconstitution
When reconstituted with 1 mL water, vial contains stated activity in 0.15 M sodium chloride and 0.05 M sodium citrate, pH 6.5.
Remarque sur l'analyse
La procédure d′essai selon NIH utilise 0,2 ml de plasma dilué (1:1 dans une solution saline) comme substrat et 0,1 ml d′échantillon de thrombine (stabilisé dans une solution tamponnée contenant 1 % d′albumine) et est une modification de la méthode de Biggs. Seuls les temps de coagulation dans la plage de 15 à 25 secondes sont utilisés pour déterminer les concentrations en thrombine.
L′activité est exprimée en unités de NIH et obtenue par comparaison directe à une norme de référence de thrombine NIH, Lot K.
Autres remarques
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zachary T Britton et al.
Protein expression and purification, 84(2), 224-235 (2012-06-23)
Biophysical and structural characterization of G protein-coupled receptors (GPCRs) has been limited due to difficulties in expression, purification, and vitro stability of the full-length receptors. "Divide and conquer" approaches aimed at the NMR characterization of peptides corresponding to specific regions
Andrew F Uehlin et al.
Pharmaceutics, 14(2) (2022-02-27)
In this study, we report a biohybrid oriented fibrous scaffold based on nanofibers of poly(l-lactic acid) (PLLA)/fibrin produced by electrospinning and subsequent post-treatment. Induced hydrolytic degradation of the fibers in 0.25 M NaOH solution for various time periods followed by
Yuya Nakatani et al.
Archives of oral biology, 73, 172-178 (2016-10-25)
Platelet-rich plasma (PRP) is typically isolated and applied immediately after preparation, making it both a time- and labor-intensive addition to the operative procedure. Thus, it would be convenient if PRP could be preserved. We evaluated the efficacy of freeze-dried PRP
Sharon Wei Ling Lee et al.
Advanced healthcare materials, 9(7), e1901486-e1901486 (2020-03-04)
Polymer nanoparticles (NPs), due to their small size and surface functionalization potential have demonstrated effective drug transport across the blood-brain-barrier (BBB). Currently, the lack of in vitro BBB models that closely recapitulate complex human brain microenvironments contributes to high failure
Jawed Fareed et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 52, 79-99 (2011-08-09)
Since the discovery of heparin nearly a century ago, there have been large gaps in the development of anticoagulants. The discovery of warfarin was the first step toward using oral anticoagulants, but warfarin use has been associated with its own