T7665
Tyrphostin 51
≥98%
Synonyme(s) :
2-Amino-1,1,3-tricyano-4-(3′,4′,5′-trihydroxyphenyl)butadiene
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Puissance
0.8 μM IC50
Solubilité
DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(\C(=C\c1cc(O)c(O)c(O)c1)C#N)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C13H8N4O3/c14-4-8(12(17)9(5-15)6-16)1-7-2-10(18)13(20)11(19)3-7/h1-3,18-20H,17H2/b8-1+
Clé InChI
JKNOYWVMHPMBEL-UNXLUWIOSA-N
Informations sur le gène
human ... CDK2(1017) , EGFR(1956)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology