A21207
3-Acetylpyridine
98%
Synonyme(s) :
Methyl 3-pyridyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.534 (lit.)
Point d'ébullition
220 °C (lit.)
Pf
11-13 °C (lit.)
Densité
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup