SML2868
Aclidinium bromide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3R)-(2-Hydroxy-2,2-dithien-2-ylacetoxy)-1-(3-phenoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane bromide, (3R)-3-[(2-Hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-1-(3-phenoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane bromide
90.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mars 2025
About This Item
90.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mars 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -24 to -30°, c = 0.1 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[s]1c(ccc1)C(O)(c5[s]ccc5)C(=O)O[C@@H]2C3CC[N+](C2)(CC3)CCCOc4ccccc4.[Br-]
InChI
1S/C26H30NO4S2.BrH/c28-25(26(29,23-9-4-17-32-23)24-10-5-18-33-24)31-22-19-27(14-11-20(22)12-15-27)13-6-16-30-21-7-2-1-3-8-21;/h1-5,7-10,17-18,20,22,29H,6,11-16,19H2;1H/q+1;/p-1/t20?,22-,27?;/m0./s1
Clé InChI
XLAKJQPTOJHYDR-QTQXQZBYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3