SML2493
VX-702
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-[(Aminocarbonyl)(2,6-difluorophenyl)amino]-2-(2,4-difluorophenyl)-3-pyridinecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H12F4N4O2/c20-9-4-5-10(14(23)8-9)16-11(18(24)28)6-7-15(26-16)27(19(25)29)17-12(21)2-1-3-13(17)22/h1-8H,(H2,24,28)(H2,25,29)
Clé InChI
FYSRKRZDBHOFAY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable