SAB5300198
Monoclonal Anti-TEC antibody produced in mouse
clone 3A5, ascites fluid
Synonyme(s) :
PSCTK4
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A5, monoclonal
Poids mol.
74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TEC(7006)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against TEC
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable