SAB4700736
Monoclonal Anti-CD34 antibody produced in mouse
clone 581, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Mucosialin
216.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 mai 2025
About This Item
216.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
581, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, nonhuman primates
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD34(947)
Description générale
HLDA V.; WS Code MA27.
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable