MAB345A4
Anti-O4 Antibody, clone 81, Alexa Fluor™488 Conjugate
clone 81 (mAB 04), from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
81 (mAB 04), monoclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected O4 in undifferentiated rat oligodendrocyte precursor cells.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Undifferentiated rat oligodendrocyte precursor cells
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.