MAB342-AF647
Anti-Galactocerebroside Antibody, clone mGalC Antibody, Alexa Fluor™ 647 conjugate
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
Galactocerebrocide, Galactosylceramide, GalC, GalCer
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mGalC, monoclonal
Espèces réactives
rabbit, bovine, human, rat, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GALC(2581)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody immunostained non-permeabilzed rat schwann cells.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable