Principaux documents
RES3041T
SAFC
TMP disodium salt
Synonyme(s) :
Thymolphthalein monophosphate disodium salt hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H29Na2O7P · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.48 (anhydrous basis)
Beilstein:
7616883
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder
Impuretés
Free Thymolphthalein: tested
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])Oc1c(cc(c(c1)C)C3(OC(=O)c4c3cccc4)c2c(cc(c(c2)C(C)C)O)C)C(C)C.O
InChI
1S/C28H31O7P.2Na.H2O/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(30)34-28)24-14-21(16(3)4)26(12-18(24)6)35-36(31,32)33;;;/h7-16,29H,1-6H3,(H2,31,32,33);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
VXAAAGIFNPRCKZ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable