Documents
P8340
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution
Synonyme(s) :
Protease Inhibitor Mix
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Cocktail d'inhibiteurs de protéases, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution
Source biologique
bovine lung
Niveau de qualité
Forme
DMSO solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Cocktail d'inhibiteurs de protéases pour extraits de cellules et de tissus de mammifères, en solution dans du DMSO. Ce cocktail contient six composés distincts servant à inhiber les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases acides et les aminopeptidases.
Spécificité
Inhibe les protéases à sérine et à cystéine et les protéases acides, ainsi que les aminopeptidases.
Application
Constituant de tampon idéal pour la sonication, les tampons de lyse et les tampons RIPA.
Protège contre l'activité des enzymes endogènes des extraits cellulaires et tissulaires.
Actions biochimiques/physiologiques
Le produit est un mélange de composés individuels et contient notamment : AEBSF 104 mM, aprotinine 80 μM, bestatine 4 mM, E-64 1,4 mM, leupeptine 2 mM et pepstatine A 1,5 mM. Chaque constituant présente des propriétés d'inhibition spécifiques. L'AEBSF et l'aprotinine inhibent les protéases à sérine, notamment la trypsine, la chymotrypsine et la plasmine. La bestatine inhibe les aminopeptidases. L'E-64 agit contre les protéases à cystéine. La leupeptine agit contre les protéases à sérine et à cystéine. La pepstatine A inhibe les protéases acides.
Caractéristiques et avantages
Inhibition à large spectre : inhibe de nombreuses catégories de protéases et d'aminopeptidases.
Stable au stockage : produit fourni en solution dans du DMSO, pouvant être conservé à long terme à -20 °C.
Performances constantes : solution prête à l'emploi.
Composants
AEBSF
Aprotinine
Bestatine
E-64
Leupeptine
Pepstatine A
Attention
Il est recommandé de conserver ce cocktail à -20 °C.
Notes préparatoires
Il est recommandé d'utiliser un ml de cette solution cocktail pour inhiber les enzymes endogènes de 100 ml de lysat provenant de 20 g de foie de bovin ou de 10 ml de lysat de cellules CHO. Ce produit est fourni en solution dans du DMSO.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Interaction of Huntington disease protein with transcriptional activator Sp1.
Li SH et al
Molecular and Cellular Biology, 22(5), 1277-1287 (2002)
Megan D Schertzer et al.
Molecular cell, 75(3), 523-537 (2019-07-02)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) cause Polycomb repressive complexes (PRCs) to spread over broad regions of the mammalian genome. We report that in mouse trophoblast stem cells, the Airn and Kcnq1ot1 lncRNAs induce PRC-dependent chromatin modifications over multi-megabase domains. Throughout the
Acceleration and persistence of neurofibrillary pathology in a mouse model of tauopathy following anesthesia.
Planel E et al
Faseb Journal, 23(8), 2595-2604 (2009)
Signaling through extracellular signal-regulated kinase is required for spermatogonial proliferative response to stem cell factor.
Dolci S et al
The Journal of Biological Chemistry, 276(43), 40225-40233 (2001)
A transgenic rat that develops Alzheimer's disease-like amyloid pathology, deficits in synaptic plasticity and cognitive impairment.
Liu L et al
Neurobiology of Disease, 31(1), 46-57 (2008)
Contenu apparenté
MILLIPLEX® panel multiplexes immune checkpoint molecules, aiding NSCLC research to identify immunotherapy targets for PD-1/PD-L1 therapy.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.