P8874
Monoclonal Anti-Phosphocan antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 122.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PTPRB, Anti-Receptor-type Protein-tyrosine phosphatase β
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
122.2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~180 kDa (higher band may be present)
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using total extract of rat brain
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Ptprz1(25613)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable