MX680RS20
Mix-n-Stain™ CF™ 680R Antibody Labeling Kit (5-20μg)
106.00 CHF
About This Item
106.00 CHF
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditions de stockage
protect from light
Fluorescence
λex 680 nm; λem 701 nm
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Composants
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable