Principaux documents
MG80
Sigma-Aldrich
May-Grünwald Stain
About This Item
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
0.25 % (w/v) in methanol
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
For use in the differential staining of cellular elements of blood
Notes préparatoires
Prepared with non-polychromed (non-oxidized) methylene blue and eosin Y.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Questions
  1. What is the cap size for MG80-2.5L and MG128-4L?
    1 answer
    1. The cap size is 38-400.