N6784
Noggin/Fc Chimera from mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
55-60 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 50 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Nog(18121)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable