Principaux documents
M4824
Sigma-Aldrich
Myosin Light Chain from human heart
Synonyme(s) :
Myosin from human heart
100 μG
530.00 CHF
530.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
530.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
530.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
human heart
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Forme physique
Lyophilized from ammonium carbonate buffer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable