M1636
Myosin, Calcium activated from rabbit muscle
buffered aqueous glycerol solution, 0.5-1.5 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
Myosin adenosinetriphosphatase
Produits recommandés
Source biologique
rabbit muscle
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
0.5-1.5 units/mg protein (biuret)
Poids mol.
heavy chain ~200 kDa (each)
light chain 15-20 kDa (each)
~480 kDa
Technique(s)
ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Myosins are a family of ATP-dependent motor proteins. Myosin II is the major contractile protein involved in eukaryotic muscle contraction by “walking” along actin microfilaments of the sarcomere