Principaux documents
L3763
Sigma-Aldrich
γ-Linolenyl alcohol
≥99%, liquid
Synonyme(s) :
6,9,12-Octadecatrienol
25 MG
99.30 CHF
99.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
99.30 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H32O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
99.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Source biologique
plant
Essai
≥99%
Forme
liquid
Type de lipide
unsaturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,12-13,19H,2-5,8,11,14-18H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-
Clé InChI
WFYSUQMCIPGKKK-QNEBEIHSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Sealed ampule
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves