L3507
Lignoceryl alcohol
≥99% (capillary GC)
Synonyme(s) :
1-Tetracosanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (capillary GC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C24H50O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25/h25H,2-24H2,1H3
Clé InChI
TYWMIZZBOVGFOV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
424.4 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
218 °C - open cup