1367699
USP
Linolenyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
9,12,15-Octadecatrienol
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
linolenyl alcohol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h3-4,6-7,9-10,19H,2,5,8,11-18H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-
Clé InChI
IKYKEVDKGZYRMQ-PDBXOOCHSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable