HT101A
Silver Stain Kit, modified Steiner-Steiner
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Durée de conservation
Expiry date on the label
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Application
Implications diagnostiques
Composants de kit seuls
- Gum Mastic Solution (kit only) 500 mL
- Hydroquinone Tablets (HT1014-10TAB) 10 tablets
- Silver Nitrate Solution (kit only) 500 mL
- Uranyl Nitrate Solution (kit only) 500 mL
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
66.0 °F
Point d'éclair (°C)
18.88 °C
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Un aperçu de la science et de la pratique de la bactériologie en diagnostic clinique. Apprenez-en davantage sur l'application des colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.