Principaux documents
HT80116
Sigma-Aldrich
Carbol-Fuchsin Solution
Synonyme(s) :
4,4′-[(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene]bis(2-methylaniline) hydrochloride, Pararosaniline
About This Item
Code UNSPSC :
41116121
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solution
Niveau de qualité
IVD
for in vitro diagnostic use
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
4.4
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
Clé InChI
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Application
Intended for use in the Acid Fast Stain, Procedure No. HT80 with Malachite Green counterstain Catalog No. HT80-2
Autres remarques
Pararosaniline (certified), 0.85%; phenol, 2.5%; glycerol, 5%; DMSO, 5%, and ethyl alcohol, 5%, in deionized water
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Un aperçu de la science et de la pratique de la bactériologie en diagnostic clinique. Apprenez-en davantage sur l'application des colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.