Principaux documents
G3545
Sigma-Aldrich
GW583340 dihydrochloride
≥97% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
4-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenylamino]-6-[2-[[2-(methylsulfonyl)ethyl]aminomethyl]-4-thiazolyl]quinazoline dihydrochloride
1 MG
173.00 CHF
173.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
173.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H25ClFN5O3S2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
671.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
173.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Pf
259.8-262.4 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: 9 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].CS(=O)(=O)CCNCc1nc(cs1)-c2ccc3ncnc(Nc4ccc(OCc5cccc(F)c5)c(Cl)c4)c3c2
InChI
1S/C28H25ClFN5O3S2.2ClH/c1-40(36,37)10-9-31-14-27-35-25(16-39-27)19-5-7-24-22(12-19)28(33-17-32-24)34-21-6-8-26(23(29)13-21)38-15-18-3-2-4-20(30)11-18;;/h2-8,11-13,16-17,31H,9-10,14-15H2,1H3,(H,32,33,34);2*1H
Clé InChI
WIMITXDBYLKRKB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potent dual ErbB-2/EGFR tyrosine kinase inhibitor. IC50= 0.01 and 0.014 μM for EGFR and ErbB-2. Orally active.
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Informations légales
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology