C247
Cyclazosin hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl) decahydroquinoxaline
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: 1.8 mg/mL
methanol: 14 mg/mL
DMSO: 2.5 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(C4CCCCC34)C(=O)c5ccco5
InChI
1S/C23H27N5O4.ClH/c1-30-19-12-14-15(13-20(19)31-2)25-23(26-21(14)24)28-10-9-27(16-6-3-4-7-17(16)28)22(29)18-8-5-11-32-18;/h5,8,11-13,16-17H,3-4,6-7,9-10H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H
Clé InChI
SKDIDWRQDBIQBS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.