Principaux documents
EP022638068
Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight capable, (4 MTP or 1 DWP), pack of 4
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
aerosol-tight capable
Conditionnement
pack of 4
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638068 (NA)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Capacité
(4 MTP or 1 DWP)
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • Plate buckets have a maximum speed of 2,750 × g (4,000 rpm)
  • Each bucket accommodates 4 microtiter plates (MTP) or 1 deep well plate (DWP)
  • Compatible with A-4-62 MTP swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG