B4651
3-Bromo-3-methyl-2-(2-nitrophenylthio)-3H-indole
≥85%
Synonyme(s) :
2-(2-Nitrophenylsulfenyl)-3-methyl-3-bromoindolenine, 3-Bromo-3-methyl-2-(2-nitrophenylmercapto)-3H-indole, BNPS-skatol
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥85%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1(Br)C(Sc2ccccc2[N+]([O-])=O)=Nc3ccccc13
InChI
1S/C15H11BrN2O2S/c1-15(16)10-6-2-3-7-11(10)17-14(15)21-13-9-5-4-8-12(13)18(19)20/h2-9H,1H3
Clé InChI
BXTVQNYQYUTQAZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable