C1099
Caspase 8 human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (C-terminal histidine tagged), buffered aqueous solution, ≥1,000 units/mg protein
Synonyme(s) :
FLICE, MASH, Mch5
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli (C-terminal histidine tagged)
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
≥1,000 units/mg protein
Poids mol.
~30 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CASP8(841)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable