S9765
Starch, soluble
ACS reagent
Synonyme(s) :
Soluble Starch
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
potato
Niveau de qualité
Qualité
ACS reagent
Forme
powder
Résidus de calcination
≤0.4%
Couleur
white
pH
5.0-7.0 (25 °C, 2% in solution)
Pf
256 -258 °C ((493 - 496 °F ))
Solubilité
H2O: passes test
Adéquation
passes test for sensitivity as indicator
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Catégories apparentées
Application
- as a reference standard in amyloglucosidase activity assay
- as a substrate for amylase activity in digestive system homogenates of fish
- as a component of feed solution in simulated human intestinal redox model
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
There should be no noticeable change in opalescence.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)