A4233
Ara-G hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
9-β-D-Arabinofuranosyl guanine hydrate
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1
Clé InChI
NYHBQMYGNKIUIF-FJFJXFQQSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable