251010
Cytarabine
≥98% (HPLC), solid, DNA replication inhibito, Calbiochem
Synonyme(s) :
1-β-D-Arabinofuranosylcytosine, Ara-C, Cytarabine, Cytosine Arabinoside
About This Item
Produits recommandés
product name
1-β-D-Arabinofuranosylcytosine, Anticancer, antiviral agent that is especially effective against leukemias.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Clé InChI
UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Anticancer, antiviral agent that is especially effective against leukemias
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Dessi, F., et al. 1995. J. Neurochem.64, 1980.
Grant, S., et al. 1994. Oncol. Res. 6, 87.
Greenberg, A.L., et al. 1994. Cancer74, 1261.
Perrino, F.W., et al. 1997. J. Biol. Chem.269, 16357.
Tomkins, C.E., et al. 1994. J. Cell Sci.107, 1499.
Taddie, J.A., and Traktman, P. 1993. J. Virol.67, 4323.
Brach, M.A., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 60.
Este, E., et al. 1992. Blood79, 2246.
Owens, J.K., et al. 1992. Cancer Res.52, 2389.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3