88461
2,3-Diaminonaphthalene
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
naphthalene-2,3-diamine, 2,3-Naphthalenediamine, DAN
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
196-202 °C
Fluorescence
λex 364 nm; λem 406 nm in 0.5 M Na carbonate pH 10.0 (after derivatization with NaNO2 in 0.1 M HCl)
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
Nc1cc2ccccc2cc1N
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2
Clé InChI
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
DAN is used in the fluorometric determination of selenium in biological materials.
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.