251505-M
DAF-2 DA
A cell-permeable derivative of DAF-2 that is hydrolyzed to DAF-2 by intracellular esterases.
Synonyme(s) :
DAF-2 DA, 4,5-Diaminofluorescein Diacetate
1 020.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
About This Item
1 020.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solution
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Fluorescence
λex ~495 nm
λem ~515 nm
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Nc1cc2c(cc1N)C(=O)OC32c4c(cc(cc4)OC(=O)C)Oc5c3ccc(c5)OC(=O)C
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
Clé InChI
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Used to measure real-time changes in NO levels
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Kojima, H., et al. 1998. Anal. Chem. 70, 2446.
Kojima, H., et al. 1998. Chem. Pharm. Bull. 46, 373.
Nakatsubo, N., et al. 1998. FEBS Lett. 427, 263.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)