68059
FITC-CM-Dextran
average mol wt 4,000
Synonyme(s) :
FITC-CM-Dextran 4, Fluorescein isothiocyanate–Carboxymethyl–Dextran, Fluorescein isothiocyanate–Carboxymethyl–Dextran
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Conjugué
FITC conjugate
Forme
powder or crystals
Poids mol.
average mol wt 4,000
Composition
carboxymethyl content, 3-7%
Ampleur du marquage
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
Technique(s)
permeability assay: suitable
Fluorescence
λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.