Principaux documents
46944
Sigma-Aldrich
Isothiocyanate-dextrane marqué à la fluorescence
average mol wt 4,000, (FITC:Glucose = 1:250)
Synonyme(s) :
FITC-dextrane 4, FITC-dextrane
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.32
Poids mol.
average mol wt 4,000
Niveau de qualité
Composition
(FITC:Glucose = 1:250)
Ampleur du marquage
~0.004 mol/mol FITC glucose
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, orange
Température de stockage
2-8°C
Application
Dextrane marqué à l′isothiocyanate de fluorescéine pour utilisation potentielle dans les études de perfusion chez l′animal.
Le FITC-dextrane est utilisé couramment dans les études de microcirculation et de perméabilité cellulaire à l′aide de la microfluorimétrie. Le FITC-dextrane a été utilisé pour examiner la porosité et la perméabilité capillaire de la paroi cellulaire des plantes. Les protéines du plasma ne se lient pas au FITC-dextrane.
Le FITC-dextrane est utilisé dans la recherche cardiovasculaire et portant sur la microcirculation, la perfusion, les cellules en monocouche et la perméabilité de la membrane cellulaire en tant que traceur de débit fluorescent. Il permet de mesurer des phénomènes comme la circulation sanguine, les lésions membranaires, le drainage vasculaire et l′élimination par les reins.
L′isothiocyanate-dextrane marqué à la fluorescence (FITC-dextrane 4) est utilisé comme sonde fluorescente pour évaluer la perméabilité cellulaire. Le FITC-dextrane 4 est utilisé pour évaluer la perméabilité des cellules épithéliales comme les cellules intestinales et rénales in vivo.
Conditionnement
Flacon en verre sans fond. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l′intérieur du flacon.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Development of a novel self-microemulsifying drug delivery system for reducing HIV protease inhibitor-induced intestinal epithelial barrier dysfunction.
Lei B, Zha W, Wang Y, Wen C, et al.
Molecular Pharmacology, 7, 844-853 (2010)
Jhen-Wei Ruan et al.
Nature microbiology, 2, 16220-16220 (2016-11-29)
The gut microbiota plays profound roles in host metabolism and the inflammatory response associated with the development of obesity. Dusp6-deficient mice have been shown to be resistant to diet-induced obesity, but the mechanism behind this remains unclear. 16S ribosomal RNA
Adam J Moeser et al.
Research in veterinary science, 93(2), 975-982 (2012-01-31)
The objective of this study was to investigate intestinal function and morphology associated with peri-weaning failure to thrive syndrome (PFTS) in swine. Jejunum and distal ileum from control and pigs exhibiting PFTS was harvested at weaning, 4 and 11 days
Rebekah E Dumm et al.
Nature communications, 10(1), 779-779 (2019-02-17)
Influenza B virus (IBV) is an acute, respiratory RNA virus that has been assumed to induce the eventual death of all infected cells. We and others have shown however, that infection with apparently cytopathic viruses does not necessarily lead to
Alice Cont et al.
eLife, 9 (2020-10-08)
During chronic infections and in microbiota, bacteria predominantly colonize their hosts as multicellular structures called biofilms. A common assumption is that biofilms exclusively interact with their hosts biochemically. However, the contributions of mechanics, while being central to the process of
Contenu apparenté
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.