56436C
Milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose
with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without phenol red, without sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, powder, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
DME, DMEM
About This Item
Produits recommandés
Description
for research or for further manufacturing use
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
phenol red: no
L-glutamine: yes
glucose: high
sodium pyruvate: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Quantité
Supplément
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable