Principaux documents
R8755
Sigma-Aldrich
Milieu RPMI-1640
With ʟ-glutamine, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
10 X 1 L
104.00 CHF
10 L
108.00 CHF
104.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 X 1 L
104.00 CHF
10 L
108.00 CHF
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
104.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Milieu RPMI-1640, Modified, with L-glutamine, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
HEPES: no
phenol red: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le milieu RPMI 1640 a été mis au point par Moore et ses collaborateurs, au Roswell Park Memorial Institute (RPMI), en 1966. Version modifiée du milieu 5A de McCoy, il a été formulé pour permettre la culture de cellules lymphoblastoïdes en suspension, mais on sait depuis qu'il convient aussi à une grande diversité de cellules adhérentes. Initialement conçu pour être utilisé avec un supplément à base de sérum, le milieu RPMI 1640 s'est révélé adapté à la culture sans sérum de différentes lignées cellulaires. Il est aussi couramment employé dans les protocoles de fusion ainsi que pour la croissance de cellules hybrides. Ce milieu convient à la culture de leucocytes normaux et néoplasiques humains.
Application
RPMI-1640 Medium is used for the following applications:
  • Used in cell culture medium: Murine thymoma EL-4 cells were cultured in RPMI 1640 medium supplemented with other components[1]
  • Used for the mycobacterial infection of splenocytes (in antibiotic-free RPMI 1640 medium)[2]
  • Used for cell isolation and culture[3][4]
  • Used in culture medium (as one of the component) during lymphocyte separation and culture, ELISPOT Assay, Ex Vivo Proliferation Assay[5]
  • Used in medium for gp39 gene expression and CD40-Immunoglobuin binding assays[6]
  • Used for the preparation of antifungal agents[7][8]
Quantité
Formulated to contain 10.4 grams of powder per liter of medium.
Reconstitution
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Autres remarques
Phenol red has been shown to interfere with the growth of some cells at clonal densities. Use this medium when working with stem cells or when growing cells at low densities. Also recommended for in vitro diagnostics use.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
R Roubenoff et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 53(1), M20-M26 (1998-02-19)
To determine the association among aging, inflammation, and cytokine production by peripheral blood mononuclear cells. We examined production of interleukin-1 beta (IL-1 beta), tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha), IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra), and IL-6 in 711 elderly participants in the Framingham
Manuel Cuenca-Estrella et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 46(11), 3644-3647 (2002-10-18)
A two-laboratory study was performed to evaluate the correlation between the NCCLS M27-A and EUCAST microdilution procedures for antifungal testing of Candida spp. A panel of 109 bloodstream isolates was tested against amphotericin B, flucytosine, fluconazole, and itraconazole. Overall, the
M Farrington et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(3), 1099-1103 (1994-02-01)
Common variable immunodeficiency (CVI) is characterized by hypogammaglobulinemia and recurrent bacterial infections due to failure of CVI B cells to differentiate in vivo into immunoglobulin-secreting plasma cells. We hypothesized that T-cell dysfunction resulting in abnormal contact-mediated B-cell activation may play
M E Klepser et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 41(6), 1392-1395 (1997-06-01)
Time-kill curves were determined for three isolates of Candida albicans tested against fluconazole and amphotericin B at multiples of the MIC. Fluconazole produced fungistatic activity, with concentration-related growth effects observed over a narrow range of concentrations. Amphotericin B exhibited fungicidal
Mathias Lichterfeld et al.
The Journal of experimental medicine, 200(6), 701-712 (2004-09-24)
Virus-specific CD8(+) T cells are associated with declining viremia in acute human immunodeficiency virus (HIV)1 infection, but do not correlate with control of viremia in chronic infection, suggesting a progressive functional defect not measured by interferon gamma assays presently used.
Articles
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.