83353
Mercury(II) bromide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (precipitation titration)
Synonyme(s) :
Mercuric bromide
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Pression de vapeur
1 mmHg ( 136.5 °C)
Essai
≥99.0% (precipitation titration)
Forme
powder or crystals
Résidus de calcination (après réduction)
≤0.02%
pb
322 °C (lit.)
Pf
236 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
Br[Hg]Br
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable