Principaux documents
1.04421
Supelco
Mercury(II) bromide
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Mercury(II) bromide
50 G
212.00 CHF
250 G
424.00 CHF
212.00 CHF
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
212.00 CHF
250 G
424.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Br2Hg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-169-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.0% (complexometric)
Qualité:
ACS reagent
Forme:
solid
212.00 CHF
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
3.0 hPa ( 150 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
40 mg/kg LD50, oral (Rat)
100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impuretés
≤0.05% Insoluble matter (in methanol)
Résidus de réduction
≤0.02%
pH
4.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pb
322 °C/1013 hPa (sublimed)
Pf
237 °C
Densité
6.1 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
1450 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.25%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Hg+2].[Br-].[Br-]
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
  • Influence of halogen bonding interaction on supramolecular assembly of coordination compounds; head-to-tail N···X synthon repetitivity: This study explores the role of halogen bonds in the structural organization of coordination compounds, offering insights into potential applications in molecular engineering and design. The findings could inform chemists about novel strategies for constructing complex molecular architectures using Mercury(II) bromide as a halogen bonding agent (Khavasi HR, Azhdari Tehrani A, 2013).
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter (in methanol): ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.25 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable