576905
Water solution
contains 0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
Aqueous Solution Standard
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Contient
0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid
Technique(s)
HPLC: suitable
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 230 nm Amax: <0.07
λ: 254 nm Amax: ≤0.005
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable