Principaux documents
5.89581
Sigma-Aldrich
Dichlorométhane
anhydrous, 99.8%, contains 15-150 ppm amylene as stabilizer
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Beilstein:
1730800
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Essai
99.8%
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Contient
15-150 ppm amylene as stabilizer
Limite d'explosivité
22 %
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
39.8-40 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash