420320
KT5720
≥95% (HPLC), solid, protein kinase A inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
KT5720, PKA Inhibitor VII
About This Item
Produits recommandés
product name
KT5720, A potent, specific, cell-permeable, reversible and ATP-competitive inhibitor of protein kinase A (Ki = 56 nM) that is prepared by a chemical modification of K-252a.
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C32H31N3O5/c1-3-4-5-10-15-39-30(37)32(38)16-23-34-21-13-8-6-11-18(21)25-26-20(17-33-29(26)36)24-19-12-7-9-14-22(19)35(28(24)27(25)34)31(32,2)40-23/h6-9,11-14,23,38H,3-5,10,15-17H2,1-2H3,(H,33,36)/t23-,31+,32+/m0/s1
Clé InChI
ZHEHVZXPFVXKEY-RUAOOFDTSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKA
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Cabell, L., and Audesirk, G. 1993. Int. J. Dev. Neurosci.11, 357.
Gadbois, D.M., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 8626.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.142, 436.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable