110280
Dibutyl ether
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Butyl ether
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.48 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4.8 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
365 °F
Limite d'explosivité
8.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pH
5.2
Point d'ébullition
142-143 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To evaluate the anthracene solubility in various binary solvent mixtures composed of dibutyl ether along with n-hexane, cyclohexane, n-heptane, methylcyclohexane, n-octane, isooctane and cyclooctane.
- To measure the pyrene solubility in various binary solvent mixtures composed of dibutyl ether along with n-hexane, cyclohexane, n-heptane, methylcyclohexane, n-octane, isooctane and tert-butylcyclohexane.
- To investigate the reaction mechanism and kinetic studies of the reaction of phenyl isocyanate with methanol in the presence of dibutyltin diacetate (catalyst) to afford urethane. Rate constant of the reaction, k was reported to be 0.96liter/(mole sec).
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup