8.02892
Dibutyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Dibutyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
6.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
175 °C
Puissance
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.9-8.5 % (v/v)
pH
5.2 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
pb
140-143 °C/1013 hPa
Pf
-95 °C
Température de transition
flash point 25 °C
Solubilité
10 g/L
Densité
0.769 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES
O(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,767 - 0,769
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0,05 %(m)
Identity (IR): conforms
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup