Y0001240
Azathioprine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
azathioprine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1nc[n](c1N)C
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,5H2,1H3
Clé InChI
GJVMTMXQJDQJSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement